Drukuj
2,3-Dihydro-5-oxo-(1H,5H)-benzo[ij]quinolizine-6-carboxylic acid 95+%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2,3-Dihydro-5-oxo-1H,5H-pyrido[3,2,1-ij]quinoline-6-carboxylic acid
OR7868-1G OR7868-250MG
APOSOR7868-1GEA 981 PLN
APOSOR7868-1G APOSOR7868-250MG
2,3-Dihydro-5-oxo-(1H,5H)-benzo[ij]quinolizine-6-carboxylic acid 95+%
2,3-Dihydro-5-oxo-(1H,5H)-benzo[ij]quinolizine-6-carboxylic acid
Formuła: C₁₃H₁₁NO₃
Temp. topnienia: 255…258 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01567810
Numer CAS: 386715-42-0