Drukuj
3,6-Dimethoxypyridazine-4-carboxylic acid 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR7843-1G OR7843-5G
APOSOR7843-1GEA 801 PLN
APOSOR7843-1G APOSOR7843-5G
3,6-Dimethoxypyridazine-4-carboxylic acid 96%
3,6-Dimethoxypyridazine-4-carboxylic acid
Formuła: C₇H₈N₂O₄
Temp. topnienia: 150…152 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03426073
Numer CAS: 89694-24-6