Drukuj
3-((tert-Butoxycarbonyl)(methyl)amino)propanoic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-(Methylamino)propanoic acid, N-BOC protected
OR7830-5G OR7830-1G OR7830-25G
APOSOR7830-5GEA 189 PLN
APOSOR7830-5G APOSOR7830-1G APOSOR7830-25G
3-((tert-Butoxycarbonyl)(methyl)amino)propanoic acid 98%
3-((tert-Butoxycarbonyl)(methyl)amino)propanoic acid
Formuła: C₉H₁₇NO₄
MW: 203.2400 g/mol
Temp. topnienia: 59…62 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03490508
Numer CAS: 124072-61-3