Drukuj
3-[Acetyl(methyl)amino]propanoic acid 95+%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR7817-1G OR7817-500MG
APOSOR7817-1GEA 2670 PLN
APOSOR7817-1G APOSOR7817-500MG
3-[Acetyl(methyl)amino]propanoic acid 95+%
3-[Acetyl(methyl)amino]propanoic acid
Formuła: C₆H₁₁NO₃
Temp. topnienia: 91…92 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04037898
Numer CAS: 58706-66-4