Drukuj
5-(Methylsulphonyl)-2-piperidin-1-ylaniline 95+%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR7804-1G OR7804-5G OR7804-10G
APOSOR7804-1GEA 1430 PLN
APOSOR7804-1G APOSOR7804-5G APOSOR7804-10G
5-(Methylsulphonyl)-2-piperidin-1-ylaniline 95+%
5-(Methylsulphonyl)-2-piperidin-1-ylaniline
Formuła: C₁₂H₁₈N₂O₂S
MW: 254.35 g/mol
Temp. topnienia: 128…129 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD04037964
Numer CAS: 849035-90-1