Drukuj
N-Acetyl-β-D-glucosamine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 2-Acetamido-2-deoxy-D-glucopyranose, 2-Acetamido-2-deoxy-D-glucose, D-GlcNAc, N-Acetyl-D-glucosamine
OR7800T-100G OR7800T-1KG OR7800T-500G
APOSOR7800T-100GEA 377 PLN
APOSOR7800T-100G APOSOR7800T-1KG APOSOR7800T-500G
N-Acetyl-β-D-glucosamine 95%
N-Acetyl-β-D-glucosamine
Formuła: C₈H₁₅NO₆
MW: 221.21 g/mol
Temp. topnienia: 211 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00136044
Numer CAS: 7512-17-6