Drukuj
6-(Methylsulphonyl)-1H-indole 95+%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR7793-1G OR7793-5G
APOSOR7793-1GEA 5190 PLN
APOSOR7793-1G APOSOR7793-5G
6-(Methylsulphonyl)-1H-indole 95+%
6-(Methylsulphonyl)-1H-indole
Formuła: C₉H₉NO₂S
Temp. topnienia: 147…151 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD04037939
Numer CAS: 467461-40-1