Drukuj
4-[(2-Methoxyethyl)amino]-1-methylpiperidine 95+%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR7785-1G OR7785-5G OR7785-25G
APOSOR7785-1GEA 691 PLN
APOSOR7785-1G APOSOR7785-5G APOSOR7785-25G
4-[(2-Methoxyethyl)amino]-1-methylpiperidine 95+%
4-[(2-Methoxyethyl)amino]-1-methylpiperidine
Formuła: C₉H₂₀N₂O
MW: 172.27 g/mol
Temp. Wrzenia: 62…64 °C/0.02mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01826433
Numer CAS: 416887-38-2