Drukuj
1-(4-Chlorophenyl)-1,2-propandione 95+%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR7779-1G OR7779-5G OR7779-25G
APOSOR7779-1GEA 1120 PLN
APOSOR7779-1G APOSOR7779-5G APOSOR7779-25G
1-(4-Chlorophenyl)-1,2-propandione 95+%
1-(4-Chlorophenyl)-1,2-propandione
Formuła: C₉H₇ClO₂
Temp. Wrzenia: 60…65 °C/0,02mmHg
Temp. topnienia: 30…32 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01941300
Numer CAS: 10557-21-8