Drukuj
2-Amino-6-bromopirydyna 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 6-Bromo-2-pyridylamine, 6-Bromopyridin-2-amine
OR7768-25G OR7768-5G OR7768-1G
APOSOR7768-25GEA 160 PLN
APOSOR7768-25G APOSOR7768-5G APOSOR7768-1G
2-Amino-6-bromopirydyna 98%
2-Amino-6-bromopirydyna
Formuła: C₅H₅BrN₂
Temp. topnienia: 88…91 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00137843
Numer CAS: 19798-81-3