Drukuj
Chlorek 2-bromofenylohydrazyniowy 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Bromophenylhydrazine hydrochloride, 1-(2-Bromophenyl)hydrazine hydrochloride
OR7758-100G OR7758-250G OR7758-25G
APOSOR7758-100GEA 334 PLN
APOSOR7758-100G APOSOR7758-250G APOSOR7758-25G
Chlorek 2-bromofenylohydrazyniowy 98%
Chlorek 2-bromofenylohydrazyniowy
Formuła: C₆H₈BrClN₂
MW: 223.5 g/mol
Temp. topnienia: 182…189 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012926
Numer CAS: 50709-33-6
Numer WE (dawny EINECS): 256-728-6
Jednostka: 1759
ADR: 8 II