Drukuj
4-Cyanophenylhydrazine hydrochloride
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Hydrazinylbenzonitrile hydrochloride
OR7756-5G OR7756-25G
APOSOR7756-5GEA 110 PLN
APOSOR7756-5G APOSOR7756-25G
4-Cyanophenylhydrazine hydrochloride
4-Cyanophenylhydrazine hydrochloride
Formuła: C₇H₈ClN₃
MW: 169.61 g/mol
Temp. topnienia: 241…244 °C (temp. rozkładu)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00673994
Numer CAS: 2863-98-1