Drukuj
Kwas 4-hydrazynobenzoesowy
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Hydrazinylbenzoic acid
OR7755-10G OR7755-100G OR7755-25G
APOSOR7755-10GEA 80.1 PLN
APOSOR7755-10G APOSOR7755-100G APOSOR7755-25G
Kwas 4-hydrazynobenzoesowy
Kwas 4-hydrazynobenzoesowy
Formuła: C₇H₈N₂O₂
MW: 152.15 g/mol
Temp. topnienia: 217…219 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00007581
Numer CAS: 619-67-0
Numer WE (dawny EINECS): 210-609-5