Drukuj
5-Bromoacenaphthene
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR7751-100G OR7751-25G
APOSOR7751-100GEA 656 PLN
APOSOR7751-100G APOSOR7751-25G
5-Bromoacenaphthene
5-Bromoacenaphthene
Formuła: C₁₂H₉Br
Temp. Wrzenia: 335 °C
Temp. topnienia: 54…56 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003809
Numer CAS: 2051-98-1