Drukuj
3-Nitro-p-toluidyna
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3-Nitro-4-methylaniline, 4-Methyl-3-nitroaniline, 4-Amino-2-nitrotoluene
OR7747-100G OR7747-25G OR7747-5G
APOSOR7747-100GEA 240 PLN
APOSOR7747-100G APOSOR7747-25G APOSOR7747-5G
3-Nitro-p-toluidyna
3-Nitro-p-toluidyna
Formuła: C₇H₈N₂O₂
MW: 152.15 g/mol
Temp. Wrzenia: 306
Temp. topnienia: 74…79 °C
Gęstość: 1.312 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 175 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007910
Numer CAS: 119-32-4
Numer WE (dawny EINECS): 204-314-0
Jednostka: 2660
ADR: 6.1 III