Drukuj
4-Nitro-1,8-naphthalic anhydride 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 6-Nitrobenzo[de]isochromene-1,3-dione
OR7744-25G OR7744-5G
APOSOR7744-25GEA 3460 PLN
APOSOR7744-25G APOSOR7744-5G
4-Nitro-1,8-naphthalic anhydride 95%
4-Nitro-1,8-naphthalic anhydride
Formuła: C₁₂H₅NO₅
MW: 243.1718 g/mol
Temp. topnienia: 226…229 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013446
Numer CAS: 6642-29-1