Drukuj
4-Bromo-1,8-naphthalic anhydride
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 6-Bromobenzo[de]isochromene-1,3-dione
OR7743-25G OR7743-100G
APOSOR7743-25GEA 110 PLN
APOSOR7743-25G APOSOR7743-100G
4-Bromo-1,8-naphthalic anhydride
4-Bromo-1,8-naphthalic anhydride
Formuła: C₁₂H₅BrO₃
MW: 277.0703 g/mol
Temp. topnienia: 217…219 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006927
Numer CAS: 81-86-7
Numer WE (dawny EINECS): 201-382-3