Drukuj
5-Nitro-o-toluonitrile
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Methyl-5-nitrobenzonitrile
OR7738-25G OR7738-5G OR7738-100G
APOSOR7738-25GEA 145 PLN
APOSOR7738-25G APOSOR7738-5G APOSOR7738-100G
5-Nitro-o-toluonitrile
5-Nitro-o-toluonitrile
Formuła: C₈H₆N₂O₂
Temp. topnienia: 103…108 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00017040
Numer CAS: 939-83-3