Drukuj
2,4-Dinitrobenzaldehyde
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR7733-1G OR7733-5G
APOSOR7733-1GEA 87.6 PLN
APOSOR7733-1G APOSOR7733-5G
2,4-Dinitrobenzaldehyde
2,4-Dinitrobenzaldehyde
Formuła: C₇H₄N₂O₅
Temp. Wrzenia: 190 °C
Temp. topnienia: 66…70 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013376
Numer CAS: 528-75-6
Numer WE (dawny EINECS): 208-440-7