Drukuj
2,6-Dimethyl-3-(methylsulphonyl)aniline 95+%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR7728-1G OR7728-5G OR7728-100MG
APOSOR7728-1GEA 1070 PLN
APOSOR7728-1G APOSOR7728-5G APOSOR7728-100MG
2,6-Dimethyl-3-(methylsulphonyl)aniline 95+%
2,6-Dimethyl-3-(methylsulphonyl)aniline
Formuła: C₉H₁₃NO₂S
MW: 199.27 g/mol
Temp. topnienia: 103…105 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04037921
Numer CAS: 10311-40-7