Drukuj
2,4-Dimethyl-5-(methylsulphonyl)aniline 95+%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR7727-1G OR7727-500MG
APOSOR7727-1GEA 986 PLN
APOSOR7727-1G APOSOR7727-500MG
2,4-Dimethyl-5-(methylsulphonyl)aniline 95+%
2,4-Dimethyl-5-(methylsulphonyl)aniline
Formuła: C₉H₁₃NO₂S
MW: 199.27 g/mol
Temp. topnienia: 131…132 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD04037922
Numer CAS: 849035-63-8