Drukuj
2-(Chloromethyl)-4,5-dihydro-1H-imidazole hydrochloride 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR7709-5G OR7709-100G OR7709-25G
APOSOR7709-5GEA 145 PLN
APOSOR7709-5G APOSOR7709-100G APOSOR7709-25G
2-(Chloromethyl)-4,5-dihydro-1H-imidazole hydrochloride 95%
2-(Chloromethyl)-4,5-dihydro-1H-imidazole hydrochloride
Formuła: C₄H₈Cl₂N₂
Temp. topnienia: 195…197 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04115823
Numer CAS: 13338-49-3