Drukuj
tert-Butyl-2-(aminomethyl)phenylcarbamate 95+%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-(Aminomethyl)aniline, 1-BOC protected
OR7704-1G OR7704-5G
APOSOR7704-1GEA 487 PLN
APOSOR7704-1G APOSOR7704-5G
tert-Butyl-2-(aminomethyl)phenylcarbamate 95+%
tert-Butyl-2-(aminomethyl)phenylcarbamate
Formuła: C₁₂H₁₈N₂O₂
Gęstość: 1,054 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04037902
Numer CAS: 849020-94-6