Drukuj
3-Methylbenzo[b]thiophene-2-carboxaldehyde 97%
Dostawca: Apollo Scientific
OR7692-10G OR7692-25G OR7692-5G
APOSOR7692-10GEA 2040 PLN
APOSOR7692-10G APOSOR7692-25G APOSOR7692-5G
3-Methylbenzo[b]thiophene-2-carboxaldehyde 97%
3-Methylbenzo[b]thiophene-2-carboxaldehyde
Formuła: C₁₀H₈OS
Temp. topnienia: 88…90 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00052307
Numer CAS: 22053-74-3