Drukuj
1-Methyl-3-piperidinemethanol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR7690-100G OR7690-25G OR7690-5G
APOSOR7690-100GEA 530 PLN
APOSOR7690-100G APOSOR7690-25G APOSOR7690-5G
1-Methyl-3-piperidinemethanol 98%
1-Methyl-3-piperidinemethanol
Formuła: C₇H₁₅NO
Temp. Wrzenia: 140…145 °C
Gęstość: 1,013 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 94 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006497
Numer CAS: 7583-53-1
Numer WE (dawny EINECS): 231-488-5