Drukuj
1-Acetyl-4-[(2-methoxyethyl)amino]piperidine 95+%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Acetyl-N-(methoxyethyl)piperidin-4-amine
OR7673-1G OR7673-5G OR7673-25G
APOSOR7673-1GEA 342 PLN
APOSOR7673-1G APOSOR7673-5G APOSOR7673-25G
1-Acetyl-4-[(2-methoxyethyl)amino]piperidine 95+%
1-Acetyl-4-[(2-methoxyethyl)amino]piperidine
Formuła: C₁₀H₂₀N₂O₂
MW: 200.28 g/mol
Temp. Wrzenia: 92…97 °C/0.15mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03452783
Numer CAS: 849021-41-6
ADR: 6.1 II