Drukuj
4-{5-[(Dimethylamino)sulphonyl]-2,3-dihydro-1H-indol-1-yl}-4-oxobutanoic acid 95+%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR7668-1G OR7668-5G OR7668-25G
APOSOR7668-1GEA 1050 PLN
APOSOR7668-1G APOSOR7668-5G APOSOR7668-25G
4-{5-[(Dimethylamino)sulphonyl]-2,3-dihydro-1H-indol-1-yl}-4-oxobutanoic acid 95+%
4-{5-[(Dimethylamino)sulphonyl]-2,3-dihydro-1H-indol-1-yl}-4-oxobutanoic acid
Formuła: C₁₄H₁₈N₂O₅S
Temp. topnienia: 196…200 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00214481
Numer CAS: 393795-65-8