Drukuj
Pyrimidine-5-carboxaldehyde
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 5-Pyrimidinecarboxaldehyde
OR7659-1G OR7659-5G
APOSOR7659-1GEA 145 PLN
APOSOR7659-1G APOSOR7659-5G
Pyrimidine-5-carboxaldehyde
Pyrimidine-5-carboxaldehyde
Formuła: C₅H₄N₂O
Temp. Wrzenia: 80…82 °C/4mmHg
Temp. topnienia: 39…43 °C
Gęstość: 1,23 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD03426065
Numer CAS: 10070-92-5