Drukuj
4-tert-Butylphenylacetic acid 97+%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-(4-(tert-Butyl)phenyl)acetic acid
OR7658-1G OR7658-25G OR7658-5G
APOSOR7658-1GEA 117 PLN
APOSOR7658-1G APOSOR7658-25G APOSOR7658-5G
4-tert-Butylphenylacetic acid 97+%
4-tert-Butylphenylacetic acid
Formuła: C₁₂H₁₆O₂
MW: 192.26 g/mol
Temp. topnienia: 77…78 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00082593
Numer CAS: 32857-63-9
Numer WE (dawny EINECS): 251-264-0