Drukuj
2-Phenylmalondialdehyde 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR7652-1G OR7652-250MG OR7652-100MG OR7652-5G
APOSOR7652-1GEA 981 PLN
APOSOR7652-1G APOSOR7652-250MG APOSOR7652-100MG APOSOR7652-5G
2-Phenylmalondialdehyde 95%
2-Phenylmalondialdehyde
Formuła: C₉H₈O₂
Temp. topnienia: 97…100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03426041
Numer CAS: 26591-66-2