Drukuj
2-Chloro-m-ksylen 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Chloro-1,3-dimethylbenzene, 1-Chloro-2,6-dimethylbenzene
OR7643-100G OR7643-25G OR7643-500G
APOSOR7643-100GEA 1100 PLN
APOSOR7643-100G APOSOR7643-25G APOSOR7643-500G
2-Chloro-m-ksylen 99%
2-Chloro-m-ksylen
Formuła: C₈H₉Cl
MW: 140.61 g/mol
Temp. Wrzenia: 182…183 °C
Temp. topnienia: -35
Gęstość: 1.053 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 63 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000565
Numer CAS: 6781-98-2
Numer WE (dawny EINECS): 229-843-4