Drukuj
2-(3,4-Dichlorophenyl)malondialdehyde 95+%
Dostawca: Apollo Scientific
OR7636-25G OR7636-5G OR7636-1G
APOSOR7636-25GEA 6270 PLN
APOSOR7636-25G APOSOR7636-5G APOSOR7636-1G
2-(3,4-Dichlorophenyl)malondialdehyde 95+%
2-(3,4-Dichlorophenyl)malondialdehyde
Formuła: C₉H₆Cl₂O₂
Temp. topnienia: 167…170 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02261891
Numer CAS: 849936-29-4