Drukuj
2-tert-Butyl-1H-indole-3-carbaldehyde 95+%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR7623-1G OR7623-5G
APOSOR7623-1GEA 559 PLN
APOSOR7623-1G APOSOR7623-5G
2-tert-Butyl-1H-indole-3-carbaldehyde 95+%
2-tert-Butyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Formuła: C₁₃H₁₅NO
MW: 201.27 g/mol
Temp. topnienia: 224 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01241608
Numer CAS: 29957-81-1