Drukuj
1-Dimethylamino-2-nitroethylene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR7588-10G OR7588-100G OR7588-25G
APOSOR7588-10GEA 801 PLN
APOSOR7588-10G APOSOR7588-100G APOSOR7588-25G
1-Dimethylamino-2-nitroethylene 98%
1-Dimethylamino-2-nitroethylene
Formuła: C₄H₈N₂O₂
Temp. topnienia: 103…105 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00051519
Numer CAS: 1190-92-7