Drukuj
Cyklooktanol
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR7566-25G OR7566-100G
APOSOR7566-25GEA 766 PLN
APOSOR7566-25G APOSOR7566-100G
Cyklooktanol
Cyklooktanol
Formuła: C₈H₁₆O
Temp. Wrzenia: 97…98 °C/11mmHg
Temp. topnienia: 14…15 °C
Gęstość: 0,97 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 86 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001744
Numer CAS: 696-71-9
Numer WE (dawny EINECS): 211-800-6