Drukuj
Kwas 2,6-naftalenodikarboksylowy 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2,6-Naphthalenedicarboxylic Acid, Naphthalene-2,6-dicarboxylic acid
OR7563-100G OR7563-25G OR7563-5G
APOSOR7563-100GEA 923 PLN
APOSOR7563-100G APOSOR7563-25G APOSOR7563-5G
Kwas 2,6-naftalenodikarboksylowy 98%
Kwas 2,6-naftalenodikarboksylowy
Formuła: C₁₂H₈O₄
MW: 216.19 g/mol
Temp. Wrzenia: 422
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004105
Numer CAS: 1141-38-4
Numer WE (dawny EINECS): 214-527-0