Drukuj
2-Chlorofenyloacetylen 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR7551T-25G OR7551T-5G OR7551T-100G
APOSOR7551T-25GEA 928 PLN
APOSOR7551T-25G APOSOR7551T-5G APOSOR7551T-100G
2-Chlorofenyloacetylen 98%
2-Chlorofenyloacetylen
Formuła: C₈H₅Cl
Temp. Wrzenia: 82 °C/12mmHg
Gęstość: 1,125 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 70 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00269951
Numer CAS: 873-31-4