Drukuj
2-Bromo-3-methoxypyridine
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR7550-10G OR7550-1G OR7550-5G
APOSOR7550-10GEA 305 PLN
APOSOR7550-10G APOSOR7550-1G APOSOR7550-5G
2-Bromo-3-methoxypyridine
2-Bromo-3-methoxypyridine
Formuła: C₆H₆BrNO
Temp. topnienia: 45…49 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01570896
Numer CAS: 24100-18-3
Numer WE (dawny EINECS): 246-017-9