Drukuj
3-Butyn-2-on 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: But-3-yn-2-one
OR7548-10G OR7548-100G
APOSOR7548-10GEA 836 PLN
APOSOR7548-10G APOSOR7548-100G
3-Butyn-2-on 98%
3-Butyn-2-on
Formuła: C₄H₄O
Temp. Wrzenia: 84…86 °C
Gęstość: 0,87 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: –1 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00008775
Numer CAS: 1423-60-5
Numer WE (dawny EINECS): 215-834-2
Jednostka: 1992
ADR: 3+6.1,II