Drukuj
Chlorek p-tolilohydrazoniowy 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-Methylphenylhydrazinium chloride, 4-Tolylhydrazine hydrochloride, p-Tolylhydrazine hydrochloride, 1-(4-Methylphenyl)hydrazine hydrochloride, 4-Methylphenylhydrazine hydrochloride, 1-(4-Tolyl)hydrazine hydrochloride
OR7543-100G OR7543-500G
APOSOR7543-100GEA 870 PLN
APOSOR7543-100G APOSOR7543-500G
Chlorek p-tolilohydrazoniowy 98%
Chlorek p-tolilohydrazoniowy
Formuła: C₇H₁₁ClN₂
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00012940
Numer CAS: 637-60-5
Numer WE (dawny EINECS): 211-295-2
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III