Drukuj
1-Bromononan 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Nonyl bromide
OR7540-25G OR7540-100G OR7540-500G
APOSOR7540-25GEA 450 PLN
APOSOR7540-25G APOSOR7540-100G APOSOR7540-500G
1-Bromononan 98%
1-Bromononan
Formuła: BrH₂C(CH₂)₇CH₃
MW: 207.15 g/mol
Temp. Wrzenia: 200…201 °C
Temp. topnienia: -29
Gęstość: 1.084 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 90 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000278
Numer CAS: 693-58-3
Numer WE (dawny EINECS): 211-755-2