Drukuj
4,7-Dibromo-3-hydroxy-2-naphthoic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1,6-Dibromo-2-hydroxynaphthalene-3-carboxylic acid
OR7538-100G OR7538-25G OR7538-5G
APOSOR7538-100GEA 551 PLN
APOSOR7538-100G APOSOR7538-25G APOSOR7538-5G
4,7-Dibromo-3-hydroxy-2-naphthoic acid 97%
4,7-Dibromo-3-hydroxy-2-naphthoic acid
Formuła: C₁₁H₆Br₂O₃
MW: 345.98 g/mol
Temp. topnienia: 251…255 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00046367
Numer CAS: 1779-10-8
Numer WE (dawny EINECS): 217-214-7