Drukuj
bromek srebra
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Argentous bromide
OR7534-5G OR7534-100G OR7534-25G
APOSOR7534-5GEA 110 PLN
APOSOR7534-5G APOSOR7534-100G APOSOR7534-25G
bromek srebra
bromek srebra
Formuła: AgBr
MW: 187.77 g/mol
Temp. Wrzenia: 1300
Temp. topnienia: 432 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003398
Numer CAS: 7785-23-1
Jednostka: 3077
ADR: 9+EHS III
Klasyfikacja Merck : 12,08649