Drukuj
6-Bromo-1-hexene 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR7533-100G OR7533-25G
APOSOR7533-100GEA 301 PLN
APOSOR7533-100G APOSOR7533-25G
6-Bromo-1-hexene 96%
6-Bromo-1-hexene
Formuła: C₆H₁₁Br
Temp. Wrzenia: 47…51 °C/16mmHg
Gęstość: 1,217 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 54 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000269
Numer CAS: 2695-47-8
Numer WE (dawny EINECS): 220-267-9
Jednostka: 1993
ADR: 3,III