Drukuj
4'-Methylbiphenyl-4-carboxaldehyde 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR7513-1G OR7513-5G
APOSOR7513-1GEA 691 PLN
APOSOR7513-1G APOSOR7513-5G
4'-Methylbiphenyl-4-carboxaldehyde 97%
4'-Methylbiphenyl-4-carboxaldehyde
Formuła: C₁₄H₁₂O
Temp. topnienia: 104…108 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02258938
Numer CAS: 36393-42-7