Drukuj
3-(Dimethylamino)acrylonitrile 97+%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR7503-25G OR7503-1G OR7503-5G
APOSOR7503-25GEA 1440 PLN
APOSOR7503-25G APOSOR7503-1G APOSOR7503-5G
3-(Dimethylamino)acrylonitrile 97+%
3-(Dimethylamino)acrylonitrile
Formuła: C₅H₈N₂
Temp. Wrzenia: 76…80 °C/0,3mmHg
Gęstość: 0,95 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001929
Numer CAS: 2407-68-3
Numer WE (dawny EINECS): 219-305-7
Jednostka: 3276
ADR: 6.1,III