Drukuj
1-Naphthoyl chloride 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR7500-100G OR7500-250G
APOSOR7500-100GEA 292 PLN
APOSOR7500-100G APOSOR7500-250G
1-Naphthoyl chloride 98%
1-Naphthoyl chloride
Formuła: C₁₁H₇ClO
MW: 190.63 g/mol
Temp. Wrzenia: 190 °C/35mmHg
Temp. topnienia: 16…19 °C
Gęstość: 1.265 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004002
Numer CAS: 879-18-5
Numer WE (dawny EINECS): 212-903-9
Jednostka: 3265
ADR: 8 II