Drukuj
1,2,3-Benzothiadiazole-5-carboxylic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR7489-1G OR7489-250MG
APOSOR7489-1GEA 656 PLN
APOSOR7489-1G APOSOR7489-250MG
1,2,3-Benzothiadiazole-5-carboxylic acid
1,2,3-Benzothiadiazole-5-carboxylic acid
Formuła: C₇H₄N₂O₂S
MW: 180.19 g/mol
Temp. topnienia: 221…225 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01570552
Numer CAS: 192948-09-7