Drukuj
5-(4-Methoxyphenyl)-2-furoic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR7480-1G OR7480-5G
APOSOR7480-1GEA 219 PLN
APOSOR7480-1G APOSOR7480-5G
5-(4-Methoxyphenyl)-2-furoic acid
5-(4-Methoxyphenyl)-2-furoic acid
Formuła: C₁₂H₁₀O₄
MW: 218.21 g/mol
Temp. topnienia: 182…186 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03937477
Numer CAS: 52938-99-5