Drukuj
4'-Methoxybiphenyl-4-carboxaldehyde
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4'-Methoxy-[1,1'-biphenyl]-4-carbaldehyde
OR7460-10G OR7460-1G OR7460-5G
APOSOR7460-10GEA 2390 PLN
APOSOR7460-10G APOSOR7460-1G APOSOR7460-5G
4'-Methoxybiphenyl-4-carboxaldehyde
4'-Methoxybiphenyl-4-carboxaldehyde
Formuła: C₁₄H₁₂O₂
MW: 212.248 g/mol
Temp. topnienia: 98…100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01862517
Numer CAS: 52988-34-8